Learn More
4-bifenililcarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30343590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343590 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30343590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB39784525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylylcarboxaldehyde
CAS 3218-36-8
Fórmula molecular C13H10O
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Biphenylcarboxaldehyde, p-Phenyl-benzaldehyde, 4-Biphenylaldehyde, 4-Biphenylylcarboxaldehyde, 4-Formyl-1,1'-biphenyl, 4-Formylbiphenyl, 4-Phenylbenzaldehyde, Biphenyl-4-carbaldehyde, NSC 46066, p-Biphenylaldehyde, p-Biphenylcarboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, p-Phenylbenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMILES O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-fenilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0732