Learn More
4-Bifenilmetanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443844 250 g 250 g
11423844 10 g 10 g
11433844 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443844 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11876.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3597-91-9 | C13H12O | 184.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3597-91-9
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.238
Número MDL MFCD00004660
Clave InChI AXCHZLOJGKSWLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylmethanol, 4-phenylphenyl methanol, biphenyl-4-ylmethanol, 4-phenylbenzyl alcohol, p-phenylbenzyl alcohol, 4-hydroxymethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ylmethanol, biphenyl-4-methanol, 4-hydroxymethyl biphenyl, 4hmb
PubChem CID 19186
Nombre IUPAC (4-fenilfenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylmethanol
Punto de fusión 98°C to 104°C
Punto de ebullición 184°C (11 mmHg)
Cantidad 250 g
Beilstein 1937761
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza ≥98%