Learn More
Bromuro de 4-bifenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10087899 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10087899 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10087899 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431621000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylmagnesium bromide
CAS 3315-91-1, 109-99-9
% mín. CAS 10.71, 83.93
% máx. CAS 16.07, 89.29
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9610g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C12H9BrMg
Número MDL MFCD01311479
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.961
Sinónimo 4-biphenylmagnesium bromide solution, magnesium 2+ ion 4-phenylbenzen-1-ide bromide, grignard reagent
Clave InChI NACCJOIEZISYCU-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC {[1,1'-biphenyl]-4-yl}(bromo)magnesium
Peso molecular (g/mol) 257.41
PubChem CID 54721138
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.41
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Biphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.