Learn More
Ácido 4-bifenilcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Biphenylcarboxylic Acid |
| CAS | 92-92-2 |
| Fórmula molecular | C13H10O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-fenilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0681 |