Learn More
Ácido 4-bifenilcarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734021 100 g Frasco de plástico 100 g
10192510 25 g Frasco de plástico 25 g
10696744 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10734021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106281000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-92-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-92-2
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00002553
Clave InChI NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylcarboxylic acid, biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, p-phenylbenzoic acid, 4-carboxybiphenyl, para phenyl benzoic acid, 4-diphenylcarboxylic acid, diphenyl-4-carboxylic acid, 4-carboxy-1,1'-biphenyl
PubChem CID 66724
Nombre IUPAC ácido 4-fenilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylcarboxylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223°C to 228°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5C6H4CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 671
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Biphenylcarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.