Learn More
4-Bifenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364116 2 g 2 g
11354116 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19243.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 31603-77-7 | Molecular Formula: C14H11N | Molecular Weight: 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31603-77-7
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00016403
Clave InChI HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylacetonitrile, 2-1,1'-biphenyl-4-yl acetonitrile, 2-4-phenylphenyl acetonitrile, 1,1'-biphenyl-4-acetonitrile, 4-cyanomethylbiphenyl, p-biphenylacetonitrile, p-biphenylylacetonitrile, 4-biphenyl-acetonitrile, 4-biphenylylacetonitrile, p-phenyl benzyl cyanide
PubChem CID 35856
Nombre IUPAC 2-(4-fenilfenil)acetonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylacetonitrile
Punto de fusión 93°C to 97°C
Punto de ebullición 146°C to 150°C (0.03 mmHg)
Cantidad 2 g
Beilstein 1867255
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%