Learn More
Ácido 4-bifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10578873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10578873 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10367700 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10696012 100 g Frasco de vidrio 100 g
10175583 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10578873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188150100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5728-52-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5728-52-9
Número MDL MFCD00004351
Clave InChI QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylacetic acid, felbinac, 4-biphenylylacetic acid, traxam, dolinac, 4-carboxymethylbiphenyl, napageln, 2-4-phenylphenyl acetic acid, p-biphenylylacetic acid, 1,1'-biphenyl-4-acetic acid
PubChem CID 3332
ChEBI CHEBI:31597
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fenilfenil)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylacetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 156°C to 160°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H12O2
Fórmula lineal C6H5C6H4CH2CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 09, I, 284
Índice Merck 15, 3985
Peso molecular (g/mol) 212.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Biphenylacetic acid
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.