Learn More
Ácido 4-bifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439293 10 g 10 g
11449293 50 g 50 g
11459293 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11749.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5728-52-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5728-52-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.248
Número MDL MFCD00004351
Clave InChI QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylacetic acid, felbinac, 4-biphenylylacetic acid, traxam, dolinac, 4-carboxymethylbiphenyl, napageln, 2-4-phenylphenyl acetic acid, p-biphenylylacetic acid, 1,1'-biphenyl-4-acetic acid
PubChem CID 3332
ChEBI CHEBI:31597
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fenilfenil)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylacetic acid
Punto de fusión 158°C to 163°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 1211592
Índice Merck 14,3951
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%