Learn More
4-Beta-Hidroxi Colesterol, TRC
Código de producto. 17987254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987254 25 mg 25 miligramos
17917154 10 mg 10 miligramos
17937614 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17987254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH91798025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17320-10-4
Fórmula molecular C27 H46 O2
Peso molecular (g/mol) 402.65
Sinónimo Cholest-5-ene-3,4-diol, (3β,4β)-, Cholest-5-ene-3β,4β-diol (8CI), (3β,4β)-Cholest-5-ene-3,4-diol, 3β,4β-Dihydroxycholest-5-ene, 4β-Hydroxycholesterol, cis-3,4-Dihydroxy-δ5-cholestene, cis-δ5-Cholestene-3,4-diol, 4β-Hydroxy Cholesterol
Nombre IUPAC (3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantoreno-3,4-diol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@@H](O)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4Beta-Hydroxy Cholesterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.3498
Porcentaje de pureza >95%