Learn More
4-[beta-(5-Metilpirazinil-2-carboxamido)etil]benceno Sulfonamida, TRC
Código de producto. 30180355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180355 500 mg 500 miligramos
30180157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325946500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33288-71-0
Fórmula molecular C14 H16 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 320.37
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-, Pyrazinecarboxamide, 5-methyl-N-(p-sulfamoylphenethyl)- (8CI), Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl- (9CI), N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, 4-[2-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide, 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 5-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 4-[β-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzene Sulfonamide, N-{2-[(4-Aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methylpyrazinecarboxamide
Nombre IUPAC 5-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]pirazina-2-carboxamida
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0943