Learn More
4-Benciltiomorfolina 1,1-dióxido, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314242
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Código de producto.
10314242 Frasco de vidrio ámbar; 10 g
1 options
Código de producto. 10314242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DFP00030EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylthiomorpholine 1, 1-dioxide
CAS 26475-66-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H15NO2S
Número MDL MFCD00084894
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-benzylthiomorpholine 1,1-dioxide, 1,1-dioxide-4-phenylmethyl thiomorpholine, 4-benzyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-benzylthiomorpholine1,1-dioxide, acmc-209grq, maybridge1_003205, 4-benzylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-benzylthiomorpholine-1,1,-dioxide, 4-benzyl-1,4-thiazaperhydroine-1,1-dione
Clave InChI KFAMTQFKYUXQKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S1(=O)CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Nombre IUPAC 4-bencil-1,4-tiazinano 1,1-dióxido
Peso molecular (g/mol) 225.31
PubChem CID 318454
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31
Porcentaje de pureza 97%