Learn More
4-benzilpiridina, TRC
Código de producto. 17973665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973665 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17973665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2890055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylpyridine
CAS 2116-65-6
Nombres de analitos o componentes 4-Benzylpyridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H11 N
Sinónimo 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C(c1ccccc1)c2ccncc2
Nombre IUPAC 4-bencilpiridina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 169.22
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0891