Learn More
4-bencilpiridina, Mikromol™
Descripción
4-bencilpiridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzylpyridine |
| CAS | 2116-65-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Benzylpyridine |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C12 H11 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pheniramine Maleate Imp. B (EP), Pheniramine Imp. B (EP), 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity B, Pheniramine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | C(c1ccccc1)c2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | 4-bencilpiridina |
| Mostrar más |