Learn More
4-Bencilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10010610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10010610 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10665902 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10010610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106160050
 Artículo restringido
En stock
CAS 2116-65-6
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Número MDL MFCD00006443
Clave InChI DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
PubChem CID 16458
Nombre IUPAC 4-bencilpiridina
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylpyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9.0°C to 11.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 287.0°C
Temperatura de inflamación 115°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2(C5H4N)
Índice de refracción 1.5810 to 1.5830
Cantidad 5 mL
Beilstein 20, 426
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación