Learn More
4-Bencilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466877 50 g 50 g
11309429 100 g 100 g
11319429 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14326.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2116-65-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
4-Benzylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bencilpiridina es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter etílico. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2116-65-6
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Número MDL MFCD00006443
Clave InChI DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-phenylmethyl, pyridine, 4-benzyl, 4-benzyl-pyridine, gamma-benzylpyridine, .gamma.-benzylpyridine, 4-phenylmethyl pyridine, unii-1p29gqm0oh, 1p29gqm0oh, 4-benzyl pyridine, 4-benzylpyridine
PubChem CID 16458
Nombre IUPAC 4-bencilpiridina
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylpyridine
Punto de fusión 9°C to 11°C
Densidad 1.061
Punto de ebullición 286°C to 287°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Índice de refracción 1.5805
Cantidad 50 g
Beilstein 115831
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid