Learn More
4-Bencilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496726 25 g 25 g
11406736 100 g 100 g
11416736 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23883.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31252-42-3
Fórmula molecular C12H17N
Peso molecular (g/mol) 175.28
Número MDL MFCD00006006
Clave InChI ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
PubChem CID 31738
Nombre IUPAC 4-bencilpiperidina
SMILES C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylpiperidine
Punto de fusión 6°C to 7°C
Densidad 0.997
Punto de ebullición 278°C to 279°C
Temperatura de inflamación 147°C (296°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 25 g
Beilstein 132339
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.28
Porcentaje de pureza 98%