Learn More
4-Bencilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10215880 100 g Frasco de vidrio 100 g
10743973 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.30€
    73.65€ / 100 g
    Ahorro 8.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31252-42-3 | C12H17N | 175.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31252-42-3
Fórmula molecular C12H17N
Peso molecular (g/mol) 175.28
Número MDL MFCD00006006
Clave InChI ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidine, 4-phenylmethyl, 4-phenylmethyl piperidine, 4-benzyl-piperidine, piperidine, 4-benzyl, phenyl 4-piperidyl methane, alpha-4-piperidyl toluene, unii-jdf1t4667s, 4-benzyl piperidine, 4-benzylpiperdine, 4-benzylpiperidin
PubChem CID 31738
Nombre IUPAC 4-bencilpiperidina
SMILES C(C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylpiperidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 6.0°C to 7.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 279.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5370 to 1.5390
Cantidad 100 g
Beilstein 20, 296
Gravedad específica 0.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso