Learn More
Hidroyoduro de 4-bencilpiperazina-1-carboximidamida, 95 %, Maybridge
Código de producto. 10387644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387644 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11316895 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07679DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 852228-15-0
Fórmula molecular C12H19IN4
Peso molecular (g/mol) 346.22
Número MDL MFCD09025921
Clave InChI CXQITJKGJPFOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-benzylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 18525929
Nombre IUPAC 4-bencilpiperazina-1-carboximidamida;hidroyoduro
SMILES I.NC(=N)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.21
Porcentaje de pureza 95%