Learn More
Éster etílico del ácido (4-bencilpiperazin-1-il)acético-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Benzylpiperazin-1-yl)acetic Acid Ethyl Ester-d8 |
| CAS | 23173-76-4 |
| Fórmula molecular | C15H14D8N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetate, Ethyl 4-Benzyl-1-piperazineacetate, 4-Benzyl-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester, 4-(Phenylmethyl)-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)13-17-10-8-16(9-11-17)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7H,2,8-13H2,1H3 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(CC(=O)OCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccccc2)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bencilpiperazin-1-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.4 |