Learn More
4-bencilfenol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17595525 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17595525 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17595525 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121130010
 Artículo restringido
En stock
CAS 101-53-1
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL 00002384
Clave InChI HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4-bencilfenol
SMILES OC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Vector alfa BENZYLPHENOL
Nombre del producto químico o material 4-bencilfenol
Punto de fusión 80°C to 85°C
Color De blanco a beis a marrón
Espectro infrarrojo Conforme
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2C6H4OH
Cantidad 1 g
Beilstein 06-675
Índice Merck 15-1145
Forma física Polvo cristalino o cristales