Learn More
N-óxido de 4-benciloxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344835 5 g 5 g
11334835 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17946.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2683-66-1 | C12H11NO2 | 201.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2683-66-1
Fórmula molecular C12H11NO2
Peso molecular (g/mol) 201.23
Número MDL MFCD00047427
Clave InChI SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy pyridine n-oxide, 4-benzyloxy pyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine n-oxide, 4-benzyloxypyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine-n-oxide, 4-benzyloxy pyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 4-phenylmethoxy-, 1-oxide, 4-phenylmethoxy pyridin-1-ol, pubchem2123
PubChem CID 295871
SMILES [O-][N+]1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxypyridine N-oxide
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 5 g
Beilstein 165005
Nombre IUPAC 1-óxido-4-fenilmetoxipiridin-1-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 98%