Learn More
Bromuro de 4-benciloxifenilmagnesio, solución de 0,8 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11965981 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Unit Size:
100 ml
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11965981 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11965981 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 436221000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
CAS 120186-59-6, 109-99-9
% mín. CAS 19.48, 74.96
% máx. CAS 25.04, 80.52
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0330g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C13H11BrMgO
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4MgBr
Número MDL MFCD09039130
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.033
Sinónimo 4-benzyloxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 4-benzyloxy benzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 4-benzyloxy benzen-1-ide bromide, grignard reagent
Clave InChI NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC magnesio; fenilmetoxibenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 287.44
PubChem CID 11098170
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.43
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.