Learn More
Ácido 4-benciloxifenilacético, TRC
Código de producto. 30338446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338446 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2877751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenylacetic Acid
CAS 6547-53-1
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(4-Benzyloxyphenyl)acetic Acid, NSC 134561, p-Benzyloxyphenylacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c16-15(17)10-12-6-8-14(9-7-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2,(H,16,17)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fenilmetoxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943