Learn More
Ácido 4-benciloxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15457897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15457897 25 g 25 g
15437897 1 g 1 g
15447897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15457897 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50902.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6547-53-1
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.274
Número MDL MFCD00017540
Clave InChI XJHGAJLIKDAOPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenylacetic acid, 2-4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy phenylacetic acid, 4-benzyloxy-phenyl-acetic acid, 2-4-phenylmethoxyphenyl acetic acid, 2-4-phenylmethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 81033
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fenilmetoxifenil)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenylacetic acid
Punto de fusión 119°C to 121°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza 99%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.