Learn More
Isotiocianato de 4-benciloxifenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352407 1 g 1 g
11362407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10038.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139768-71-1
Fórmula molecular C14H11NOS
Peso molecular (g/mol) 241.308
Número MDL MFCD00041095
Clave InChI OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-fenilmetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 3298091
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.31
Porcentaje de pureza 98%