Learn More
Ácido (4-benciloxifenil)acético, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10186163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10186163 1 g Frasco de vidrio 1 g
10369563 5 g Frasco de vidrio 5 g
10513944 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10186163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394080010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6547-53-1
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.27
Número MDL MFCD00017540
Clave InChI XJHGAJLIKDAOPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenylacetic acid, 2-4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxy phenyl acetic acid, 4-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy phenylacetic acid, 4-benzyloxy-phenyl-acetic acid, 2-4-phenylmethoxyphenyl acetic acid, 2-4-phenylmethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 81033
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fenilmetoxifenil)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120°C to 122°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4CH2CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Benzyloxyphenyl)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.