Learn More
4-benciloxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxyindole |
| CAS | 20289-26-3 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1H-Indole, 4-(phenylmethoxy)-, Indole, 4-(benzyloxy)- (8CI), 4-(Phenylmethoxy)-1H-indole, 4-Benzyloxy-1H-indole, 4-Benzyloxyindole, NSC 92539 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-15-8-4-7-14-13(15)9-10-16-14/h1-10,16H,11H2 |
| SMILES | C(Oc1cccc2[nH]ccc12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilmetoxi-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 223.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0997 |