Learn More
4-Benciloxiindole, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11333976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333976 250 mg 250 miligramos
11323976 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17147.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20289-26-3
Fórmula molecular C15H13NO
Peso molecular (g/mol) 223.275
Número MDL MFCD00047200
Clave InChI LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyindole, 4-benzyloxy-1h-indole, 4-phenylmethoxy-1h-indole, 1h-indole, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-indole, 4-phenylmethoxy indole, 4-benzoxyindole, 4-benzyloxy-indol, 4-benzyloxyindole;
PubChem CID 88465
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxi-1H-indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2C=CN3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyindole
Punto de fusión 59°C to 61°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 183150
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 99%