Learn More
Clorhidrato de 4-benciloxicarbonilaminopiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine Hydrochloride |
| CAS | 207296-89-7 |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c16-13(15-12-6-8-14-9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14H,6-10H2,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.O=C(NC1CCNCC1)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-piperidin-4-ilcarbamato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 270.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1135 |