Learn More
4-(Benciloxicarbonilamino)ciclohexanol, 97 %, predominantemente trans, Thermo Scientific™
Código de producto. 11361929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11361929 5 g 5 g
11371929 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11361929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26016.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16801-62-0
Fórmula molecular C14H19NO3
Peso molecular (g/mol) 249.31
Número MDL MFCD02728352
Clave InChI JNPBKQOVSMBPGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, benzyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, benzyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, n-cbz-4-amino-cyclohexanol, 4-hydroxy-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester, n-cbz-4-hydroxycyclohexane, 4-hydroxycyclohexyl carbamic acid benzyl ester, benzyl 4-hydroxycyclohexylcarbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanol, trans-4-cbz-amino cyclohexan-1-ol
PubChem CID 5175065
Nombre IUPAC N-(4-hidroxiciclohexil)carbamato de bencilo
SMILES C1CC(CCC1NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanol
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 162°C to 164°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.31
Porcentaje de pureza 97%