Learn More
4-Benciloxicarbonil-2-piperazinona, 97 %
Código de producto. 11491700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491700 1 g 1 g
11401710 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27034.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78818-15-2
Fórmula molecular C12H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 234.255
Número MDL MFCD00173924
Clave InChI BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
PubChem CID 736777
Nombre IUPAC bencil 3-oxopiperazin-1-carboxilato
SMILES C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxycarbonyl-2-piperazinone
Punto de fusión 120°C to 122°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 97%