Learn More
4-benciloxibromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11934711 10 g 10 g
11944711 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442460100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6793-92-6 | C13H11BrO | 263.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6793-92-6
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.14
Clave InChI OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
PubChem CID 138835
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fenilmetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybromobenzene
Punto de fusión 62°C to 64°C
Punto de ebullición 166°C to 167°C (4.0 Torr)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxybromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.