Learn More
Alcohol 4-benciloxibencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10576423 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10576423 10 g Frasco de vidrio 10 g
10512211 25 g Frasco de vidrio 25 g
10157663 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10576423 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181960100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 836-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 836-43-1
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Número MDL MFCD00004654
Clave InChI OEBIVOHKFYSBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy phenyl methanol, p-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxybenzylalcohol, 4-benzyloxy benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-phenylmethoxy, p-alkoxybenzyl alcohol resin, 4-phenylmethoxyphenyl methanol, argopore-wang
PubChem CID 70043
ChEBI CHEBI:29486
SMILES OCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84°C to 87°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC (4-fenilmetoxifenil)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.