Learn More
Alcohol 4-benciloxibencílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457137 10 g 10 g
11467137 50 g 50 g
11477137 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14949.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 836-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 836-43-1
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Número MDL MFCD00004654
Clave InChI OEBIVOHKFYSBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy phenyl methanol, p-benzyloxybenzyl alcohol, 4-benzyloxybenzylalcohol, 4-benzyloxy benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-phenylmethoxy, p-alkoxybenzyl alcohol resin, 4-phenylmethoxyphenyl methanol, argopore-wang
PubChem CID 70043
ChEBI CHEBI:29486
Nombre IUPAC (4-fenilmetoxifenil)metanol
SMILES OCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzyl alcohol
Punto de fusión 84°C to 88°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1877819
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza ≥98%