Learn More
Ácido 4-benciloxibenzoico, TRC
Código de producto. 30335306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335306 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30335306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB287825500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzoic Acid
CAS 1486-51-7
Fórmula molecular C14H12O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo p-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Benzyloxy)benzoic Acid, 4-(Phenylmethoxy)benzoic Acid, BRL 14280, NSC 16633, p-(Benzyloxy)benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC ácido 4-fenilmetoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 228.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786