Learn More
Ácido 4-benciloxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437697 25 g 25 g
11417697 1 g 1 g
11427697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15715.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1486-51-7 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1486-51-7
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.25
Número MDL MFCD00016527
Clave InChI AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73880
Nombre IUPAC ácido 4-fenilmetoxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzoic acid
Punto de fusión 187°C to 191°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2111640
Sinónimo 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 98%