Learn More
Ácido 4-benciloxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxybenzoic acid |
| Punto de fusión | 187°C to 191°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2111640 |
| Sinónimo | 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.25 |
| Porcentaje de pureza | 98% |