Learn More
4-Benzyloxybenzoic acid, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 11925141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11925141 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11925141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442480050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzoic acid
CAS 1486-51-7
Punto de fusión 187.0°C to 190.0°C
Punto de ebullición 125.0°C (0.1 Torr)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C14H12O3
Número MDL MFCD00016527
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy benzoic acid, benzoic acid, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzoic acid, 4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-benzoic acid, 4-benzyl-oxy benzoic acid, benzoic acid,4-phenylmethoxy, asischem a95731
Clave InChI AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC 4-(benzyloxy)benzoic acid
Peso molecular (g/mol) 228.25
PubChem CID 73880
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Benzyloxy)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.