Learn More
4-benciloxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxybenzaldehyde |
| CAS | 4397-53-9 |
| Fórmula molecular | C14H12O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 4-(Benzyloxy)benzaldehyde, 4-(Phenylmethoxy)benzaldehyde, NSC 131669, NSC 28298, p-(Benzyloxy)benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,11H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilmetoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 212.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0837 |