Learn More
4-Benciloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488466 25 g 25 g
11498466 100 g 100 g
11408476 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15934.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4397-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
4-Benzyloxybenzaldehyde is used in the synthesis of (5-fluoro-(2R*,3S*)-2,3-bis(4-hydroxyphenyl)pentanenitrile),an estrogen receptor β-selective ligand. It is a position isomer of the adenylyl cyclase activator 2-benzyloxybenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 4-benciloxibenzaldehído se utiliza en la síntesis de (5-fluoro-(2R*,3S*)-2,3-bis(4-hidroxifenil)pentanenitrilo),un ligando selectivo βreceptor de estrógeno. Es un isómero de posición del activador de la adenilciclasa 2-benciloxibenzaldehído.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4397-53-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00003387,MFCD01632880
Clave InChI ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin
PubChem CID 78109
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzaldehyde
Punto de fusión 69°C to 74°C
Punto de ebullición 197°C to 199°C (20 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1242385
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%