Learn More
Clorhidrato de 4-benciloxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492878 25 g 25 g
11402888 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16856.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 51388-20-6 | C13H14ClNO | 235.711 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51388-20-6
Fórmula molecular C13H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 235.711
Número MDL MFCD00012995
Clave InChI KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyaniline hydrochloride, 4-benzyloxy aniline hydrochloride, 4-benzyloxyaniline hcl, benzenamine, 4-phenylmethoxy-, hydrochloride, 4-phenylmethoxyaniline hydrochloride, aniline, p-benzyloxy-hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl amine hydrochloride, 4-phenylmethoxy phenylamine, chloride, acmc-20amop, pubchem21343
PubChem CID 2723831
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxianilina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3633307
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.72
Porcentaje de pureza 98%