Learn More
Clorhidrato de 4-benciloxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744091 100 g Frasco de plástico 100 g
10734091 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152291000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51388-20-6 | C13H13NO·HCl | 235.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51388-20-6
Fórmula molecular C13H13NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 235.72
Número MDL MFCD00012995
Clave InChI KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyaniline hydrochloride, 4-benzyloxy aniline hydrochloride, 4-benzyloxyaniline hcl, benzenamine, 4-phenylmethoxy-, hydrochloride, 4-phenylmethoxyaniline hydrochloride, aniline, p-benzyloxy-hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl amine hydrochloride, 4-phenylmethoxy phenylamine, chloride, acmc-20amop, pubchem21343
PubChem CID 2723831
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxianilina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4NH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 439
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxyaniline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.