Learn More
4-benciloxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30345233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345233 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30345233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28674010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyacetophenone
CAS 54696-05-8
Fórmula molecular C15H14O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-ethanone, 4'-(Benzyloxy)-acetophenone, 1-(4-Benzyloxyphenyl)ethanone, 1-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 4-Acetylphenyl Benzyl Ether, 4-Benzyloxyacetophenone, 4'-Benzyloxyacetophenone, NSC 56945, p-(Benzyloxy)acetophenone, p-(Phenylmethoxy)acetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-7-9-15(10-8-14)17-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-fenilmetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 226.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0994