Learn More
4'-Benciloxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473847 5 g 5 g
11483847 25 g 25 g
11493847 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18302.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54696-05-8 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54696-05-8
Fórmula molecular C15H14O2
Peso molecular (g/mol) 226.275
Número MDL MFCD00017247
Clave InChI MKYMYZJJFMPDOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-benzyloxyacetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethanone, 4-benzyloxyacetophenone, 4'-benzyloxy-acetophenone, 1-4-benzyloxy phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylmethoxy phenyl, 4'-benzyloxy acetophenone, 1-4-benzyloxyphenyl ethanone
PubChem CID 245226
Nombre IUPAC 1-(4-fenilmetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Benzyloxyacetophenone
Punto de fusión 91°C to 92°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1912124
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.28
Porcentaje de pureza 98%