Learn More
4-(Benciloxi)fenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11360717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360717 10 g 10 g
10109662 1 g 1 g
10458114 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11360717 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01753EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 139768-71-1
Fórmula molecular C14H11NOS
Peso molecular (g/mol) 241.308
Clave InChI OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-fenilmetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.31
Porcentaje de pureza 97%