Learn More
4-(Benciloxi)fenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10458114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10458114 5 g 5 g
10109662 1 g 1 g
11360717 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10458114 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' SB01753DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 139768-71-1
Fórmula molecular C14H11NOS
Peso molecular (g/mol) 241.308
Clave InChI OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-fenilmetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.31
Porcentaje de pureza 97%