Learn More
4-(benciloxi)fenol, TRC
Código de producto. 30343336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30343336 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30343336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB288190100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)phenol
CAS 103-16-2
Fórmula molecular C13 H12 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Phenol, p-(benzyloxy)- (6CI,7CI,8CI), 4-(Phenylmethoxy)phenol, 4-(Benzyloxy)phenol, AgeRite Alba, Agerite, Alba-Dome, Benoquin, Benzoquin, Benzyl p-hydroxyphenyl ether, Carmifal, Depigman, Dermochinona, Hydroquinone benzyl ether, Hydroquinone monobenzyl ether, Leucodinine, Monobenzon, Monobenzone, Monobenzyl ether hydroquinone, Monobenzyl hydroquinone, NSC 2132, NSC 33918, Pigmex, Superlite, Superlite (antioxidant), p-(Benzyloxy)phenol, p-Hydroxyphenyl benzyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
SMILES Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxifenol
Peso molecular (g/mol) 200.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0837