Learn More
4-benciloxi-ciclohexilcetona (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-cyclohexyl Ketone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1159977-06-6 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8,17-19H,2,5-6,9-15H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCCC1)C2CCC(CC2)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ciclohexil-(4-fenilmetoxiciclohexil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |