Learn More
4-(Benciloxi)ciclohexanol (mezcla cis/trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Benzyloxy)cyclohexanol |
| CAS | 2976-80-9 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-(Benzyloxy)cyclohexanol (cis / trans mixture) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10H2 |
| SMILES | OC1CCC(CC1)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilmetoxiciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 206.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1307 |