Learn More
Ácido 4-(benciloxi)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Benzyloxy)butanoic Acid |
| CAS | 10385-30-5 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c12-11(13)7-4-8-14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCCOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-fenilmetoxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0943 |